Merck
ENA181911502
Enamine
1-(1H-imidazol-1-yl)propan-2-amine
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
125.17
MDL號碼:
Iupac Name
1-(1H-imidazol-1-yl)-2-propanamine
Inchi Code
1S/C6H11N3/c1-6(7)4-9-3-2-8-5-9/h2-3,5-6H,4,7H2,1H3
InChI 密鑰
DFKZNFOZJHOROX-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-37070
象形圖
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-37070
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)