Merck
ENA181911192
Enamine
4-[(2-methylpiperidin-1-yl)methyl]pyridine
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
190.29
MDL编号:
Iupac Name
2-methyl-1-(4-pyridinylmethyl)piperidine
Inchi Code
1S/C12H18N2/c1-11-4-2-3-9-14(11)10-12-5-7-13-8-6-12/h5-8,11H,2-4,9-10H2,1H3
InChI key
DPAXLMQSSWVKQW-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-36873
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-36873
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)