Merck
ENA152121053
Enamine
2-(3-tert-butylphenoxy)acetic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
208.26
MDL號碼:
Iupac Name
(3-tert-butylphenoxy)acetic acid
Inchi Code
1S/C12H16O3/c1-12(2,3)9-5-4-6-10(7-9)15-8-11(13)14/h4-7H,8H2,1-3H3,(H,13,14)
InChI 密鑰
TZCJVGQCSABBGD-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-29922
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-29922
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)