Merck
ENA118036554
Enamine
3-[2-(pyridin-2-yl)ethynyl]aniline
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
194.24
MDL编号:
Iupac Name
3-(2-pyridinylethynyl)aniline
Inchi Code
1S/C13H10N2/c14-12-5-3-4-11(10-12)7-8-13-6-1-2-9-15-13/h1-6,9-10H,14H2
InChI key
FPKGDVGTWRHHDB-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27425
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27425
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)