Merck
ENA068331071
Enamine
2-{[2-(prop-2-en-1-yl)phenoxy]methyl}oxirane
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
190.24
MDL编号:
Iupac Name
2-[(2-allylphenoxy)methyl]oxirane
Inchi Code
1S/C12H14O2/c1-2-5-10-6-3-4-7-12(10)14-9-11-8-13-11/h2-4,6-7,11H,1,5,8-9H2
InChI key
XENMLDGAMXHYMH-UHFFFAOYSA-N
储存温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-22505
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-22505
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)