Merck
ENA061488272
Enamine
2-(propan-2-yl)quinoline-4-carboxylic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
215.25
MDL编号:
mp
150-155
Iupac Name
2-isopropyl-4-quinolinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C13H13NO2/c1-8(2)12-7-10(13(15)16)9-5-3-4-6-11(9)14-12/h3-8H,1-2H3,(H,15,16)
InChI key
ZHQZYLFXDJYBGO-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-13661
Melting Point
150-155
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-13661
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)