Merck
ENA053247338
Enamine
5-[(4-benzylpiperazin-1-yl)sulfonyl]pyridine-2-thiol
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
349.48
MDL编号:
Iupac Name
5-[(4-benzyl-1-piperazinyl)sulfonyl]-2-pyridinethiol
Inchi Code
1S/C16H19N3O2S2/c20-23(21,15-6-7-16(22)17-12-15)19-10-8-18(9-11-19)13-14-4-2-1-3-5-14/h1-7,12H,8-11,13H2,(H,17,22)
InChI key
FQBIEZWSRLMUKG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-13269
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-13269
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)