Merck
ENA053247240
Enamine
2-chloro-1-(3-chloro-4-methoxyphenyl)ethan-1-one
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
219.07
MDL编号:
mp
89-90
Iupac Name
2-chloro-1-(3-chloro-4-methoxyphenyl)ethanone
Inchi Code
1S/C9H8Cl2O2/c1-13-9-3-2-6(4-7(9)11)8(12)5-10/h2-4H,5H2,1H3
InChI key
MDRXXAAPROLVKD-UHFFFAOYSA-N
储存温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-13169
Melting Point
89-90
象形图
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-13169
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)