Merck
ENA048303914
Enamine
4-[(butan-2-yl)sulfamoyl]benzoic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
257.31
MDL编号:
Iupac Name
4-[(sec-butylamino)sulfonyl]benzoic acid
Inchi Code
1S/C11H15NO4S/c1-3-8(2)12-17(15,16)10-6-4-9(5-7-10)11(13)14/h4-8,12H,3H2,1-2H3,(H,13,14)
InChI key
WANWYPLZKGZMTG-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-11034
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-11034
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)