Merck
ENA040899311
Enamine
3-(ethylsulfamoyl)benzoic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
229.26
MDL號碼:
mp
198-199
Iupac Name
3-[(ethylamino)sulfonyl]benzoic acid
Inchi Code
1S/C9H11NO4S/c1-2-10-15(13,14)8-5-3-4-7(6-8)9(11)12/h3-6,10H,2H2,1H3,(H,11,12)
InChI 密鑰
GLQZYZFUALLUSS-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-10859
Melting Point
198-199
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-10859
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)