Merck
ENA040898988
Enamine
1-(2,4-dichloro-5-fluorophenyl)ethan-1-amine
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
208.06
MDL號碼:
Iupac Name
1-(2,4-dichloro-5-fluorophenyl)ethanamine
Inchi Code
1S/C8H8Cl2FN/c1-4(12)5-2-8(11)7(10)3-6(5)9/h2-4H,12H2,1H3
InChI 密鑰
UUGIXMDBIAKDBF-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-10653
象形圖
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-10653
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)