跳转至内容
MilliporeSigma
ENA024295355
Enamine
1-cyclopropyl-2,5-dimethyl-1H-pyrrole-3-carbaldehyde
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
选择尺寸
变更视图
About This Item
分子量:
163.22
MDL號碼:
Iupac Name
1-cyclopropyl-2,5-dimethyl-1H-pyrrole-3-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C10H13NO/c1-7-5-9(6-12)8(2)11(7)10-3-4-10/h5-6,10H,3-4H2,1-2H3
InChI 密鑰
ZBULWGFKZMHJLU-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-09318
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-09318
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)