Merck
ENA024294823
Enamine
2-chloro-N-(2,3-dimethylcyclohexyl)propanamide
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
217.74
MDL號碼:
Iupac Name
2-chloro-N-(2,3-dimethylcyclohexyl)propanamide
Inchi Code
1S/C11H20ClNO/c1-7-5-4-6-10(8(7)2)13-11(14)9(3)12/h7-10H,4-6H2,1-3H3,(H,13,14)
InChI 密鑰
NIRDDXXHNBLIBQ-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-08784
象形圖
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-08784
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)