Merck
ENA018109408
Enamine
4-[(6-chloropyridin-3-yl)sulfonyl]morpholine
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
262.72
MDL编号:
mp
142-143
Iupac Name
4-[(6-chloro-3-pyridinyl)sulfonyl]morpholine
Inchi Code
1S/C9H11ClN2O3S/c10-9-2-1-8(7-11-9)16(13,14)12-3-5-15-6-4-12/h1-2,7H,3-6H2
InChI key
BHGFDIYEFUUCNM-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-06264
Melting Point
142-143
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-06264
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)