Merck
ENA018108038
Enamine
3-[benzyl(phenyl)sulfamoyl]benzoic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
367.43
MDL编号:
Iupac Name
3-[(benzylanilino)sulfonyl]benzoic acid
Inchi Code
1S/C20H17NO4S/c22-20(23)17-10-7-13-19(14-17)26(24,25)21(18-11-5-2-6-12-18)15-16-8-3-1-4-9-16/h1-14H,15H2,(H,22,23)
InChI key
XDOLSWJSNIRYRU-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-04669
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-04669
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)