Merck
ENA018105084
Enamine
4-formyl-2-methoxyphenyl 4-methoxybenzoate
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
286.28
MDL编号:
Iupac Name
4-formyl-2-methoxyphenyl 4-methoxybenzoate
Inchi Code
1S/C16H14O5/c1-19-13-6-4-12(5-7-13)16(18)21-14-8-3-11(10-17)9-15(14)20-2/h3-10H,1-2H3
InChI key
VEHXKUNAGOJDJB-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-01031
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-01031
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)