主要文件
CO1H324A8FEC
CombiPhos Catalysts Inc
1-(5-AMINOPYRIDIN-2-YL)PIPERIDIN-2-OL
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
193.25
Iupac Name
1-(5-aminopyridin-2-yl)piperidin-2-ol
Inchi Code
1S/C10H15N3O/c11-8-4-5-9(12-7-8)13-6-2-1-3-10(13)14/h4-5,7,10,14H,1-3,6,11H2
InChI 密鑰
CPVZFLPJCVLRBA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)