主要文件
CO1H324A8EA1
CombiPhos Catalysts Inc
2,3-Dibromo-4-methoxypyridine
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
266.92
Iupac Name
2,3-dibromo-4-methoxypyridine
Inchi Code
1S/C6H5Br2NO/c1-10-4-2-3-9-6(8)5(4)7/h2-3H,1H3
InChI 密鑰
CECVNSCXTBOHBB-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)