主要文件
CO1H324A612A
CombiPhos Catalysts Inc
2-Methyl-4-(piperidin-1-yl)phenylboronic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
219.09
Iupac Name
(2-methyl-4-(piperidin-1-yl)phenyl)boronic acid
Inchi Code
1S/C12H18BNO2/c1-10-9-11(5-6-12(10)13(15)16)14-7-3-2-4-8-14/h5-6,9,15-16H,2-4,7-8H2,1H3
InChI 密鑰
VYPBNPWOAFOJEK-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)