主要文件
CO1H324A5A4D
CombiPhos Catalysts Inc
(4-ethylpyrimidin-5-yl)boronic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
151.96
Iupac Name
(4-ethylpyrimidin-5-yl)boronic acid
Inchi Code
1S/C6H9BN2O2/c1-2-6-5(7(10)11)3-8-4-9-6/h3-4,10-11H,2H2,1H3
InChI 密鑰
ZXUQJGARAXFYOB-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US