Merck
COMH93D66DF5
Combi-Blocks, Inc.
1-(3,5-Dibromopyridin-2-yl)thiourea
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
311
MDL號碼:
Iupac Name
1-(3,5-dibromopyridin-2-yl)thiourea
Inchi Code
1S/C6H5Br2N3S/c7-3-1-4(8)5(10-2-3)11-6(9)12/h1-2H,(H3,9,10,11,12)
InChI 密鑰
XIMYCSKDDBMLSY-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QG-2075
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QG-2075