Merck
COMH42119F2E
Combi-Blocks, Inc.
[(E)-2-(2-Fluoropyridin-4-yl)ethenyl]dimethylamine
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
166.2
MDL號碼:
Iupac Name
(E)-2-(2-fluoropyridin-4-yl)-N,N-dimethylethen-1-amine
Inchi Code
1S/C9H11FN2/c1-12(2)6-4-8-3-5-11-9(10)7-8/h3-7H,1-2H3/b6-4+
InChI 密鑰
GFZJORIBKMIPLR-GQCTYLIASA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-4884
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-4884