Merck
COMH303775EC
Combi-Blocks, Inc.
[2-(2,4-Dichlorophenoxy)ethyl](ethyl)amine
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
234.12
MDL號碼:
Iupac Name
N-[2-(2,4-dichlorophenoxy)ethyl]-N-ethylamine
Inchi Code
1S/C10H13Cl2NO/c1-2-13-5-6-14-10-4-3-8(11)7-9(10)12/h3-4,7,13H,2,5-6H2,1H3
InChI 密鑰
MKVSWNJGZABDTD-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-2360
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-2360
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)