Merck
COMH04237E17
Combi-Blocks, Inc.
2-Methoxy-4-([(4-methylphenyl)amino]methyl)phenol
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
243.31
MDL號碼:
Iupac Name
2-methoxy-4-(4-toluidinomethyl)phenol
Inchi Code
1S/C15H17NO2/c1-11-3-6-13(7-4-11)16-10-12-5-8-14(17)15(9-12)18-2/h3-9,16-17H,10H2,1-2H3
InChI 密鑰
DUDODTYBAZRSSV-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-3462
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-3462