Merck
COMH04234FDF
Combi-Blocks, Inc.
3-Chloro-5-phenylisothiazole-4-carbonitrile
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
220.68
MDL號碼:
Iupac Name
3-chloro-5-phenyl-4-isothiazolecarbonitrile
Inchi Code
1S/C10H5ClN2S/c11-10-8(6-12)9(14-13-10)7-4-2-1-3-5-7/h1-5H
InChI 密鑰
YLULGDCWLXHHOY-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-0304
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-0304