Merck
COM964466010
Combi-Blocks, Inc.
1-Cyclopropyl-1h-imidazo[4,5-c]pyridin-2(3h)-one hydrochloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
211.65
MDL號碼:
Iupac Name
1-cyclopropyl-1,3-dihydro-2H-imidazo[4,5-c]pyridin-2-one hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H9N3O.ClH/c13-9-11-7-5-10-4-3-8(7)12(9)6-1-2-6;/h3-6H,1-2H2,(H,11,13);1H
InChI 密鑰
UGNQMOAKZHKQRY-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QV-8257
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QV-8257
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)