Merck
COM517298104
Combi-Blocks, Inc.
3-Bromo-5-phenylphenol
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
249.11
MDL编号:
Iupac Name
5-bromo[1,1'-biphenyl]-3-ol
Inchi Code
1S/C12H9BrO/c13-11-6-10(7-12(14)8-11)9-4-2-1-3-5-9/h1-8,14H
InChI key
JCQWHMKUEMXGQC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YA-5121
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YA-5121
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)