Merck
COM490024440
Combi-Blocks, Inc.
2-methoxypyridin-3-ol hydrate
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
143.14
MDL编号:
Iupac Name
2-methoxypyridin-3-ol hydrate
Inchi Code
1S/C6H7NO2.H2O/c1-9-6-5(8)3-2-4-7-6;/h2-4,8H,1H3;1H2
InChI key
DUTAEMZYOYHDJZ-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YF-6331
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YF-6331
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)