跳转至内容
MilliporeSigma
COM448687855
Combi-Blocks, Inc.
3-Fluorobenzylmethylsulfone
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 G
$195.00
5 G
$585.00
25 G
$1,495.00
供应商货号: YE-0034-1G
$195.00
7天内发货 - 自Aldrich合作伙伴发货。
选择尺寸
变更视图
1 G
$195.00
5 G
$585.00
25 G
$1,495.00
About This Item
CAS号:
分子量:
188.22
MDL编号:
供应商货号: YE-0034-1G
$195.00
7天内发货 - 自Aldrich合作伙伴发货。
Iupac Name
1-fluoro-3-[(methylsulfonyl)methyl]benzene
Inchi Code
1S/C8H9FO2S/c1-12(10,11)6-7-3-2-4-8(9)5-7/h2-5H,6H2,1H3
InChI key
BWJMWCGPPGYHRZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YE-0034
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YE-0034
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)