Merck
COM448680722
Combi-Blocks, Inc.
3-(Aminosulfonyl)benzenesulfonyl chloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
255.7
MDL编号:
Iupac Name
3-(aminosulfonyl)benzenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C6H6ClNO4S2/c7-13(9,10)5-2-1-3-6(4-5)14(8,11)12/h1-4H,(H2,8,11,12)
InChI key
PWSQDFHPBVRXTQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?ST-4108
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?ST-4108
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)