Merck
COM448666420
Combi-Blocks, Inc.
3-Chlorophenylhydrazine sulfate
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
240.67
MDL编号:
Iupac Name
sulfuric acid compound with 1-(3-chlorophenyl)hydrazine (1:1)
Inchi Code
1S/C6H7ClN2.H2O4S/c7-5-2-1-3-6(4-5)9-8;1-5(2,3)4/h1-4,9H,8H2;(H2,1,2,3,4)
InChI key
ZQMWFTLJZQAIHV-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Refrigerated
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QE-9795
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QE-9795
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)