Merck
COM448659900
Combi-Blocks, Inc.
Sec-butyl chloroformate
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
136.58
MDL號碼:
Iupac Name
sec-butyl chloridocarbonate
Inchi Code
1S/C5H9ClO2/c1-3-4(2)8-5(6)7/h4H,3H2,1-2H3
InChI 密鑰
YSMHTFWPDRJCMN-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QC-6622
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QC-6622
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)