Merck
COM448623049
Combi-Blocks, Inc.
2-Ethanesulfony)nicotinonitrile
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
196.23
MDL编号:
Iupac Name
2-(ethylsulfonyl)nicotinonitrile
Inchi Code
1S/C8H8N2O2S/c1-2-13(11,12)8-7(6-9)4-3-5-10-8/h3-5H,2H2,1H3
InChI key
UBKZVOHCUNIYPL-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-1021
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-1021
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)