Merck
COM448622694
Combi-Blocks, Inc.
3-(4-Methoxyphenyl)benzonitrile
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
209.25
MDL编号:
Iupac Name
4'-methoxy[1,1'-biphenyl]-3-carbonitrile
Inchi Code
1S/C14H11NO/c1-16-14-7-5-12(6-8-14)13-4-2-3-11(9-13)10-15/h2-9H,1H3
InChI key
ZTKOLNFZHPFQEJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-0467
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-0467
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)