跳转至内容
Merck

COM448622527

Combi-Blocks, Inc.

Ethyl 4-(2-cyanophenyl)benzoate

登录查看公司和协议定价


About This Item

分子量:
251.28
MDL號碼:

Iupac Name

ethyl 2'-cyano[1,1'-biphenyl]-4-carboxylate

Inchi Code

1S/C16H13NO2/c1-2-19-16(18)13-9-7-12(8-10-13)15-6-4-3-5-14(15)11-17/h3-10H,2H2,1H3

InChI 密鑰

TVVQJLZUDQSXEA-UHFFFAOYSA-N

Purity

97%

Country of Origin

CN

Product Link

https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-0181

MSDS

https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-0181


历史批次信息供参考:

分析证书(COA)

Lot/Batch Number

抱歉,我们目前尚未线上提供该产品的COA。

如需帮助,请联系 客户支持

已有该产品?

在文件库中查找您最近购买产品的文档。

访问文档库

我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.

联系技术服务部门