Merck
COM448616379
Combi-Blocks, Inc.
2-Acrylamidophenylboronic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
190.99
MDL编号:
Iupac Name
2-(acryloylamino)phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C9H10BNO3/c1-2-9(12)11-8-6-4-3-5-7(8)10(13)14/h2-6,13-14H,1H2,(H,11,12)
InChI key
XGDUBFMBDDZYKB-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Refrigerated
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?BB-9121
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?BB-9121
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)