Merck
CIAH98D1F937
ChemScene LLC (Preferred Partner)
Piperazin-1-yl(pyridin-2-yl)methanone dihydrochloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
264.15
MDL號碼:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
1-(2-pyridinylcarbonyl)piperazine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C10H13N3O.2ClH/c14-10(9-3-1-2-4-12-9)13-7-5-11-6-8-13;;/h1-4,11H,5-8H2;2*1H
InChI 密鑰
WQWVQMOVNRBVGY-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4C, protect from light
Salt Data
Hydrochloride
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/39639-99-1.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0293552.pdf
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)