跳转至内容
Merck

CIAH987F351D

ChemScene LLC (Preferred Partner)

[1,1'-Biphenyl]-4-yl(piperidin-4-yl)methanone

登录查看公司和协议定价


About This Item

CAS号:
分子量:
265.35
MDL编号:

Iupac Name

[1,1'-biphenyl]-4-yl(4-piperidinyl)methanone

Inchi Code

1S/C18H19NO/c20-18(17-10-12-19-13-11-17)16-8-6-15(7-9-16)14-4-2-1-3-5-14/h1-9,17,19H,10-13H2

InChI key

MEAYERISLPBAKL-UHFFFAOYSA-N

储存温度

4C, protect from light

Purity

98%

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid

Product Link

https://www.chemscene.com/42060-83-3.html

Signal Word

Warning

Hazard Statements

Precautionary statements

MSDS

https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0159599.pdf


历史批次信息供参考:

分析证书(COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 文件 section.

如需帮助,请联系 客户支持

已有该产品?

在文件库中查找您最近购买产品的文档。

访问文档库

我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.

联系客户支持