Merck
CH6371386399
Chem Impex International, Inc.
3-(3-Formyl-1H-Indol-1-Yl)Propanenitrile
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
198.22
MDL编号:
Iupac Name
3-(3-formyl-1H-indol-1-yl)propanenitrile
Inchi Code
1S/C12H10N2O/c13-6-3-7-14-8-10(9-15)11-4-1-2-5-12(11)14/h1-2,4-5,8-9H,3,7H2
InChI key
UTWRGCLFZOWWSI-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Store at 0-8C
Purity
99%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
RT
Physical Form
Off-white solid
Product Link
https://www.chemimpex.com/product/productinfo/3-3-formyl-1h-indol-1-yl-propanenitrile/14721?cid=0
MSDS
https://www.chemimpex.com/product/productinfo/3-3-formyl-1h-indol-1-yl-propanenitrile/14721?cid=0
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)