Merck
C12H316CEFB6
Chemcia Scientific, LLC
6-Bromo-quinazoline-2,4-diamine
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
239.07
MDL编号:
Iupac Name
6-bromo-2,4-quinazolinediamine
Inchi Code
1S/C8H7BrN4/c9-4-1-2-6-5(3-4)7(10)13-8(11)12-6/h1-3H,(H4,10,11,12,13)
InChI key
UECFPEVPPFMFOS-UHFFFAOYSA-N
储存温度
0-5C
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
Yellow Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=5791
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=5791
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)