跳转至内容
Merck

CH4424852202

ChemBridge Corporation

3-[(4-pyridinylmethyl)amino]-1-propanol hydrochloride

登录查看公司和协议定价


About This Item

分子量:
202.68
MDL编号:

Iupac Name

3-[(4-pyridinylmethyl)amino]-1-propanol hydrochloride

Inchi Code

1S/C9H14N2O.ClH/c12-7-1-4-11-8-9-2-5-10-6-3-9;/h2-3,5-6,11-12H,1,4,7-8H2;1H

InChI key

LHOFOOMQJCKVQC-UHFFFAOYSA-N

储存温度

RT

Salt Data

HCl

Purity

95%

Country of Origin

KZ

Shipping Temperature

RT

Physical Form

solid

Product Link

https://www.hit2lead.com/building-blocks/9071313

MSDS

https://www.hit2lead.com/sds/9071313_sds.pdf


历史批次信息供参考:

分析证书(COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 文件 section.

如需帮助,请联系 客户支持

已有该产品?

在文件库中查找您最近购买产品的文档。

访问文档库

我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.

联系客户支持