Merck
CH4415172920
ChemBridge Corporation
3-isobutylmorpholine
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
143.23
MDL编号:
Iupac Name
3-isobutylmorpholine
Inchi Code
1S/C8H17NO/c1-7(2)5-8-6-10-4-3-9-8/h7-9H,3-6H2,1-2H3
InChI key
INIRYZSIQPENMR-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4087891
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4087891_sds.pdf
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)