Merck
CH4238556460
ChemBridge Corporation
4-cyclohexylpiperidine
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
167.29
MDL编号:
Iupac Name
4-cyclohexylpiperidine
Inchi Code
1S/C11H21N/c1-2-4-10(5-3-1)11-6-8-12-9-7-11/h10-12H,1-9H2
InChI key
HQSCLNJCVFZWCW-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/3002654
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/3002654_sds.pdf
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)