Merck
CH4017936766
ChemBridge Corporation
3-isobutoxybenzaldehyde
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
178.23
MDL编号:
Iupac Name
3-isobutoxybenzaldehyde
Inchi Code
1S/C11H14O2/c1-9(2)8-13-11-5-3-4-10(6-11)7-12/h3-7,9H,8H2,1-2H3
InChI key
KYAHWUCUKPTNKW-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4302410
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4302410_sds.pdf
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)