Merck
CH4017936714
ChemBridge Corporation
5-chloro-2-methoxybenzohydrazide
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
200.62
MDL號碼:
Iupac Name
5-chloro-2-methoxybenzohydrazide
Inchi Code
1S/C8H9ClN2O2/c1-13-7-3-2-5(9)4-6(7)8(12)11-10/h2-4H,10H2,1H3,(H,11,12)
InChI 密鑰
GNYCSXNVIRAAEC-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/3018467
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/3018467_sds.pdf
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)