Merck
CH4017936622
ChemBridge Corporation
2-chloro-N-(4-ethylphenyl)acetamide
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
197.66
MDL编号:
Iupac Name
2-chloro-N-(4-ethylphenyl)acetamide
Inchi Code
1S/C10H12ClNO/c1-2-8-3-5-9(6-4-8)12-10(13)7-11/h3-6H,2,7H2,1H3,(H,12,13)
InChI key
MNODWERQWKSALS-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/3015637
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/3015637_sds.pdf
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)