Merck
CH4017936398
ChemBridge Corporation
2-(3,4-dichlorophenoxy)acetohydrazide
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
235.07
MDL编号:
Iupac Name
2-(3,4-dichlorophenoxy)acetohydrazide
Inchi Code
1S/C8H8Cl2N2O2/c9-6-2-1-5(3-7(6)10)14-4-8(13)12-11/h1-3H,4,11H2,(H,12,13)
InChI key
ZJNOLANCJVKMLD-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/3006693
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/3006693_sds.pdf
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)