Merck
CH4017899055
ChemBridge Corporation
2-(2-methoxybenzyl)quinuclidin-3-one
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
245.32
MDL號碼:
价格与库存信息目前不能提供
Iupac Name
2-(2-methoxybenzyl)quinuclidin-3-one
Inchi Code
1S/C15H19NO2/c1-18-14-5-3-2-4-12(14)10-13-15(17)11-6-8-16(13)9-7-11/h2-5,11,13H,6-10H2,1H3
InChI 密鑰
GJYGDTXXORLHBB-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/6050031
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/6050031_sds.pdf
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)