Merck
900129E
Avanti
15(S)-HAEA
Avanti Research - A Croda Brand (900129E), ethanol solution
别名:
15(S)-hydroxy-N-(2-hydroxyethyl)-5Z,8Z,11Z,13E-eicosatetraenamide
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C22H37NO3
分子量:
363.53
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352211
NACRES:
NA.25
价格与库存信息目前不能提供
化驗
>99% (TLC)
形狀
ethanol solution
包裝
pkg of 1 × 250 μg (900129E-250UG)
pkg of 1 × 50 μg (900129E-50UG)
製造商/商標名
Avanti Research - A Croda Brand (900129E)
濃度
250 μg/mL in ethanol (900129E-250UG)
50 μg/mL in ethanol (900129E-50UG)
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CCCCC[C@H](O)/C=C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCC(NCCO)=O
InChI
1S/C22H37NO3/c1-2-3-13-16-21(25)17-14-11-9-7-5-4-6-8-10-12-15-18-22(26)23-19-20-24/h4-5,8-11,14,17,21,24-25H,2-3,6-7,12-13,15-16,18-20H2,1H3,(H,23,26)/b5-4-,10-8-,11-9-,17-14+/t21-/m0/s1
InChI 密鑰
XZQKRCUYLKDPEK-BPVVGZHASA-N
一般說明
15-HAEA is an inhibitor of fatty acid amide hydrolase (FAAH).[1]
包裝
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (900129E-50UG, 900129E-250UG)
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
55.4 °F
閃點(°C)
13 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Methylation and acetylation of 15-hydroxyanandamide modulate its interaction with the endocannabinoid system
Amadio D, et al.
Biochimie, 92(4), 378-387 (2010)