Merck
850587P
Avanti
Ent-DSPE
Avanti Research - A Croda Brand
别名:
2,3-Distearoyl-sn-glycero-1-phosphoethanolamine
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C41H82NO8P
分子量:
748.07
分類程式碼代碼:
12352211
NACRES:
NA.25
化驗
>99% (TLC)
形狀
powder
包裝
package of 1 × 5 mg
製造商/商標名
Avanti Research - A Croda Brand
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[O-]P(OCC[NH3+])(OC[C@@]([H])(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O
包裝
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (850587P-5MG)
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3